9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2037-100MGEA 0 CNY
TCIAT2037-100MG
9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione ≥98.0% (通过GC)
9H,9H-Triacontafluoro-8,10-heptadecanedione
分子式: C₁₇H₂F₃₀O₂
分子量: 808,15 g/mol
CAS号: 36554-97-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C