2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2060-5GEA
0
CNY
TCIAT2060-5G
TCIAT2060-1G
2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4,5-Trifluoro-1,3-phenylenediamine
分子式:
C₆H₅F₃N₂ 分子量: 162,12 g/mol |
MDL编号:
MFCD04114298 CAS号: 321182-37-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |