2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT2379-25GEA
0
CNY
TCIAT2379-25G
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3,4,5-Tetrachlorobenzoyl chloride
分子式:
C₇HCl₅O 分子量: 278,33 g/mol |
CAS号:
42221-52-3 EINECS: 406-760-3 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |