噻吩-2,3-二甲醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2388-1GEA 600 CNY
TCIAT2388-1G TCIAT2388-5G
噻吩-2,3-二甲醛 ≥98.0% (通过GC)
噻吩-2,3-二甲醛
分子式: C₆H₄O₂S
分子量: 140,16 g/mol
沸点: 134°C
MDL编号: MFCD00209616
CAS号: 932-41-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C