1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2402-25GEA
0
CNY
TCIAT2402-25G
TCIAT2402-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (通过HPLC,总氮)
1,2,4-Triazole-3-carboxamide
分子式:
C₃H₄N₄O 分子量: 112,09 g/mol 溶点: 315°C |
MDL编号:
MFCD03990481 CAS号: 3641-08-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |