1,1,3-三苯基-2-丙炔醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
1,1,3-三苯基-2-丙炔-1-醇
TCIAT2418-5GEA
590
CNY
TCIAT2418-5G
TCIAT2418-25G
1,1,3-三苯基-2-丙炔醇 ≥98.0% (通过GC)
1,1,3-三苯基-2-丙炔醇
分子式:
C₂₁H₁₆O 分子量: 284,36 g/mol 沸点: 220°C |
MDL编号:
MFCD00004449 CAS号: 1522-13-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |