1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene ≥92.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT2467-1GEA
0
CNY
TCIAT2467-1G
1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene ≥92.0% (通过HPLC)
1,3,5-Tris[4-(trifluoromethanesulphonyloxy)-3-(trimethylsilyl)phenyl]benzene
分子式:
C₃₆H₃₉F₉O₉S₃Si₃ |
CAS号:
847925-63-7 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 92.0 area% |