4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2471-1GEA
0
CNY
TCIAT2471-1G
TCIAT2471-5G
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (通过GC)
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one
分子式:
C₈H₈O₄ 分子量: 168,15 g/mol |
CAS号:
632339-23-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 179.0 to 183.0 deg-C |