1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2482-1GEA 445 CNY
TCIAT2482-5G TCIAT2482-1G
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (通过GC)
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide
分子式: C₇H₂F₁₃I
MDL编号: MFCD00233026
CAS号: 212563-43-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %