噻吩并[3,2-b]噻吩 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
[3,2-b]并二噻吩
, 并二噻吩
TCIAT2513-5GEA
0
CNY
TCIAT2513-5G
TCIAT2513-1G
噻吩并[3,2-b]噻吩 ≥98.0% (通过GC)
噻吩并[3,2-b]噻吩
分子式:
C₆H₄S₂ 分子量: 140,23 g/mol 沸点: 71°C |
MDL编号:
MFCD00179479 CAS号: 251-41-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |