2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2549-5GEA 555 CNY
TCIAT2549-5G TCIAT2549-25G
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2',3',5'-Tri-O-acetyluridine
分子式: C₁₅H₁₈N₂O₉
MDL编号: MFCD00023795
CAS号: 4105-38-8
EINECS: 223-881-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C