(S)-(+)-四氢糠胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2552-1GEA 1050 CNY
TCIAT2552-1G TCIAT2552-200MG
(S)-(+)-四氢糠胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(+)-四氢糠胺
分子式: C₅H₁₁NO
分子量: 101,15 g/mol
沸点: 52°C
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00085303
CAS号: 7175-81-7
UN号: 2943
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +18.0 deg (C=2, MeOH)