2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2559-25GEA
0
CNY
TCIAT2559-25G
TCIAT2559-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one ≥98.0% (通过GC)
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
分子式:
C₁₂H₁₁NO 分子量: 185,2218 g/mol |
MDL编号:
MFCD00173749 CAS号: 15128-52-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 223.0 to 229.0 deg-C |