2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2568-1GEA
0
CNY
TCIAT2568-1G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride ≥95.0% (通过GC)
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-D-mannopyranosyl fluoride
分子式:
C₂₆H₄₃FO₉ 分子量: 518,62 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD11035863 CAS号: 187269-63-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |