(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2578-1GEA 0 CNY
TCIAT2578-1G TCIAT2578-5G
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane ≥94.0% (通过GC)
(1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
分子式: C₁₀H₁₈S
分子量: 170,31 g/mol
沸点: 84°C
CAS号: 5718-75-2
EINECS: 227-219-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%