3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT2587-5GEA
0
CNY
TCIAT2587-5G
TCIAT2587-1G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
分子式:
C₄H₂F₆O₃ 分子量: 212,05 g/mol 沸点: 153°C |
MDL编号:
MFCD00190631 CAS号: 662-22-6 UN号: 3261 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |