4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2596-5GEA
0
CNY
TCIAT2596-5G
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene ≥97.0% (通过GC)
4-(Trimethylsilyl)diphenylacetylene
分子式:
C₁₇H₁₈Si 分子量: 250,42 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD09953470 CAS号: 136459-72-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |