(三甲基硅基)甲基氯化镁 ∼18% ∼1 mol/L 在四氢呋喃中
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT2609-100MLEA 0 CNY
TCIAT2609-100ML
(三甲基硅基)甲基氯化镁 ∼18% ∼1 mol/L 在四氢呋喃中
(三甲基硅基)甲基氯化镁
分子式: C₄H₁₁ClMgSi
分子量: 146,97 g/mol
MDL编号: MFCD00009916
CAS号: 13170-43-9
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Concentration (Neutralization titration) 18.5 to 20.0 w/w%