2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2623-5GEA 0 CNY
TCIAT2623-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (通过GC)
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
分子式: C₇H₈O₂S
分子量: 156,20 g/mol
沸点: 84°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD06209359
CAS号: 13250-82-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %