2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2639-1GEA 0 CNY
TCIAT2639-1G
2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde ≥98.0% (通过GC)
2,2':5',2''-Terthiophene-5,5''-dicarboxaldehyde
分子式: C₁₄H₈O₂S₃
分子量: 304,40 g/mol
CAS号: 13130-50-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C