1,3,5-三(4-溴苯基)苯 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2644-5GEA 2050 CNY
TCIAT2644-5G TCIAT2644-1G
1,3,5-三(4-溴苯基)苯 ≥98.0% (通过HPLC)
1,3,5-三(4-溴苯基)苯
分子式: C₂₄H₁₅Br₃
分子量: 543,10 g/mol
溶点: 263°C
MDL编号: MFCD00362911
CAS号: 7511-49-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%