5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2672-5GEA
0
CNY
TCIAT2672-5G
TCIAT2672-25G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
分子式:
C₁₁H₁₂O₂ 分子量: 176,2118 g/mol |
MDL编号:
MFCD01464030 CAS号: 4242-18-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |