4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2686-25GEA 2725 CNY
TCIAT2686-25G TCIAT2686-5G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
分子式: C₇H₉NS
沸点: 75°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD03839944
CAS号: 54903-50-3
EINECS: 259-389-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %