2′,3′,5′-三乙酰鸟苷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
2′,3′,5′-三乙酰鸟嘌呤核苷
TCIAT2692-5GEA
2150
CNY
TCIAT2692-5G
TCIAT2692-1G
2′,3′,5′-三乙酰鸟苷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2′,3′,5′-三乙酰鸟苷
分子式:
C₁₆H₁₉N₅O₈ 分子量: 409,36 g/mol 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00057054 CAS号: 6979-94-8 EINECS: 230-242-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -20.0 to -27.0 deg (C=0.4, EtOH) |