2-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2723-5GEA
0
CNY
TCIAT2723-5G
2-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (通过GC)
2-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one
分子式:
C₉H₁₄O₂ 分子量: 154,21 g/mol 沸点: 100°C |
MDL编号:
MFCD02181023 CAS号: 4883-60-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |