1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2728-5GEA 0 CNY
TCIAT2728-5G TCIAT2728-25G
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene ≥93.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,3,5-Tris(4-aminophenyl)benzene
分子式: C₂₄H₂₁N₃
分子量: 351,45 g/mol
溶点: 165°C
MDL编号: MFCD18207723
CAS号: 118727-34-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %