2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2759-1GEA 2725 CNY
TCIAT2759-1G
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene ≥98.0% (通过HPLC)
2,2',7,7'-Tetrabromo-9,9'-bifluorenylidene
分子式: C₂₆H₁₂Br₄
分子量: 644,00 g/mol
溶点: 455°C
MDL编号: MFCD22581445
CAS号: 27192-91-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal