2,3,5,6-Tetrabromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT2772-1GEA
0
CNY
TCIAT2772-1G
2,3,5,6-Tetrabromothieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (通过GC)
2,3,5,6-Tetrabromothieno[3,2-b]thiophene
分子式:
C₆Br₄S₂ 分子量: 455,80 g/mol |
MDL编号:
MFCD03788229 CAS号: 124638-53-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 232.0 to 236.0 deg-C |