4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT2819-200MGEA
0
CNY
TCIAT2819-200MG
TCIAT2819-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (通过HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
分子式:
C₉H₆BrF₃N₂ 分子量: 279,06 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD19442581 CAS号: 92367-11-8 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |