1-十一烷硫醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
1-UDT
, 11-巯基-1-十一醇
, 十一烷基硫醇
TCIAU0066-5MLEA
0
CNY
TCIAU0066-5ML
1-十一烷硫醇 ≥96.0% (通过GC)
1-十一烷硫醇
分子式:
C₁₁H₂₄S 分子量: 188,37 g/mol 沸点: 104°C 溶点: -3°C 闪点: 109°C |
MDL编号:
MFCD00022097 CAS号: 5332-52-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |