1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAU0083-1GEA 715 CNY
TCIAU0083-1G TCIAU0083-5G
1H,1H-Undecafluorohexylamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1H,1H-Undecafluorohexylamine
分子式: C₆H₄F₁₁N
分子量: 299,09 g/mol
沸点: 107°C
MDL编号: MFCD09025929
CAS号: 355-34-0
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %