碳酸乙烯亚乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: VEC4-乙烯基-1,3-二氧戊环-2-酮
TCIAV0114-25GEA 0 CNY
TCIAV0114-100G TCIAV0114-25G
碳酸乙烯亚乙酯 ≥98.0% (通过GC)
碳酸乙烯亚乙酯
分子式: C₅H₆O₃
分子量: 114,10 g/mol
沸点: 122°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00143315
CAS号: 4427-96-7
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %