溴化氢 5 - 10% 在甲醇中 用于酯化
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 氢溴酸
TCIAX0043-500MLEA 2275 CNY
TCIAX0043-500ML TCIAX0043-25ML
溴化氢 5 - 10% 在甲醇中 用于酯化
溴化氢
分子式: HBr
分子量: 80,91 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011323
CAS号: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%