VWR® PHP 移液器
供应商: Avantor
VWR®
VWRA613-6713EA 9802 CNY
VWRA613-6713 VWRA613-6714 VWRA613-6715 VWRA613-6716 VWRA613-6717 VWRA613-6718 VWRA613-6719 VWRA613-6694 VWRA613-6695 VWRA613-6696 VWRA613-6697 VWRA613-6698 VWRA613-6699 VWRA613-6710 VWRA613-6711 VWRA613-6712 VWRA613-6690 VWRA613-6691 VWRA613-6692 VWRA613-6693 VWRA613-6702 VWRA613-6703 VWRA613-6704 VWRA613-6705 VWRA613-6706 VWRA613-6707 VWRA613-6708 VWRA613-6709 VWRA613-6720 VWRA613-6688 VWRA613-6721 VWRA613-6689 VWRA613-6722 VWRA613-6700 VWRA613-6701
VWR® PHP 移液器
移液管和移液器 移液器
VWR® PHP移液器是完全可高压灭菌,低阻力的高性能移液器。.
  • 磁性辅助活塞保证移液准确性
  • 升级的分级密封设计,推力阻力较小
  • 耐用的吸头推出器,采用防腐蚀合金,防化学、防腐蚀
  • 吸头推出容易,自带特别设计的减震器
  • 多道移液器配备弹性吸头杆,吸头适配性较好,精确移液
  • 整支灭菌
  • 符合人体工效学设计,重量合理分配在移液器各部分
  • 在 ISO 17025 认证的实验室里,按照国际标准(ISO 8655-6)校准
  • 放大的4位数字量程的显示框
  • 颜色标识不同量程
  • 容易清洁,室内校准
  • 质轻耐用的PVDF吸头杆
  • 1年质保
VWR® PHP移液器是精确的高性能移液器,并且可整只高压灭菌。可提供单道和多道。 VWR® PHP提供的推力阻力非常低并且吸头杆经久耐用。 吸头推出器采用特殊的耐腐蚀合金制成,可防止其受到化学和物理腐蚀。 移液器毫不费力地弹出,具有独特的减震机制。 多道移液器吸头杆装有弹簧,使用更省力,并更好的提供吸头适配性以进行精确移液。