磁力加热搅拌器,350和550℃,VWR®
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRA444-1206EA 9779 CNY
VWRA444-1206 VWRA444-1205
磁力加热搅拌器,350和550℃,VWR®
搅拌器 多位磁力加热搅拌器
这两种温度范围的热板搅拌器能做到更多。他们既省时又省力,可以用更少的精力完成更多的工作。它们有三种加热模式。
  • 坚固的面板由纳米玻璃陶瓷制成,耐温度冲击和液体飞溅
  • 升高的控制面板,防止液体泄漏
  • 方便的参数设置,所有设置的参数值随时可见。整机无开关。参数独立显示
  • 转速设置从200转到2200转/每分钟,步进10转/每分钟
  • 3种加热模式,可快速、渐进、精确加热
  • 加热范围从环境温度到550℃/ 350℃
  • 脉冲模式,剧烈混合液体•对介质不同的负载和粘度可保持恒
  • 定速度
  • 与PT-1000测温探头兼容,以保证精确的介质温度的测量(可选
  • 配件)
  • 强大的无刷直流电动机,确保不同负载条件下保持恒定转速
  • 安全温度保护可设置为575℃/ 375℃,防止过热和更好的可靠性
  • 标配支杆和夹具
定时范围:1-999分钟或无限模式
滑动检测模式可检测搅拌子的滑移,并将搅拌操作自动优化到理想极限。
Certifications: IP保护等级:IP21
订购须知 PT-1000温度探头配件需单独订购