数显磁力加热搅拌器, 320 ℃
供应商: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRA521-2782EA 1112 CNY
VWRA521-2782
数显磁力加热搅拌器, 320 ℃
搅拌器 多位磁力加热搅拌器
该设备具有行业领先的设计理念,旨在满足在苛刻的实验室条件和实际情况下,对加热搅拌的需求。
  • 强劲的马达,可在步同负载下输出稳定的转速
  • 搅拌量高达10升
  • 不锈钢陶瓷涂层面板
  • 加热温度设置从环境温度到320℃
  • 转速设置从200转到2200转/每分钟,步进10转/分钟&时间定时范围从1-999分钟&无限模式
  • 微处理器控制可变热速度和时间设置,以及最后运行记忆功能
  • 自动重启模式,电源中断来电后,自动恢复搅拌器运行
  • 键盘锁定功能,锁定用户已设置的参数
  • 大而清晰的显示,更好的可读性,参数、设置值一目了然
  • 配备PT-1000温度探头,以确保准确测量介质温度
  • 安全温度电路,可靠性更高
  • 小巧,节省宝贵的桌上空间
  • 面板温度在50℃以上时LED显示
它配备了顶级的线路,确保设备在不需要频繁和繁忙的维护的情况下达到最佳性能和耐久性。
Certifications: IP保护等级:IP21
订购须知 可选多个加热模块
Delivery information: 标配PT-1000传感器和支架