经济型固定速度迷你涡旋混合仪,VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1146EA 2659.38 CNY
VWRA444-1146
经济型固定速度迷你涡旋混合仪,VWR®
振荡器 涡流混合器
实验室涡旋混合仪可快速方便地混合少量样品。 这款定速微型涡旋混合仪有多种功能。
  • 占地面积小的微型涡旋仪
  • 高达每分钟3500转进行彻底混合和快速涡旋
  • 智能且坚固的设计-悬挂式触压激活
  • 坚固的结构,压铸铝基座和橡胶真空垫,可实现稳定,安静的操作
  • 内置配重,可稳定运行
Certifications: IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 43.
Delivery information: 随附通用配件