数显型涡旋混合仪,VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1147EA 4694.4 CNY
VWRA444-1147
数显型涡旋混合仪,VWR®
振荡器 涡流混合器
这款数显型涡流混合仪由于其高级内部部件而具有出色的性能,例如持久耐用的免维护无刷直流电机以及对用户的友好功能。
  • 3路开关(开/关/点触)
  • 直流无刷电机免维护,使用寿命长
  • 轨道直径4mm
  • 可调转速
  • 内置平衡器,运行稳定安全
  • 定时器可设置0到999分钟
  • 数字显示,可每5秒在速度和时间之间切换
  • 可编程脉冲模式功能
  • 噪音小
  • 结构坚固,稳定运行
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 21
订购须知 随附圆盘垫片和圆头垫片作为标准配件。 其他配件必须单独订购。