模拟型涡旋混合仪,VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1148EA 3520.8 CNY
VWRA444-1148
模拟型涡旋混合仪,VWR®
振荡器 涡流混合器
这款模拟型涡旋混合仪器可提供卓越的性能和可靠性,有内置的平衡器,可选配件和IP21防护等级,可提供出色的用户体验。 它的非腐蚀性主体确保了长期耐用的性能。
  • 三种开关方式(开/关/触摸)
  • 可调速度
  • 内置平衡器,可确保稳定安全的运行
  • 静音操作
  • 结构坚固,运行稳定
  • 通用电源
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 21
Delivery information: 随附圆盘垫片和圆头垫片作为标准配件。 其他配件必须单独订购。