液氮罐,CryoCyl
VWRI478-0312EA 71900 CNY
VWRI478-0312
液氮罐,CryoCyl
该无磁性不锈钢罐适用于液氮和氩应用。可永久连接至AF系列样品存储槽或用作液氮存储罐,以装入较小的容器。标准增压套件能够确保按需提取液氮。
所有型号都配有压力计、安全泄压阀、填充阀和提取阀(带柔性软管用标准连接器)和排气阀。CryoCyl-120和-230标配的浮子液位指示器(CryoCyl-60款未配备)可替换成带数字显示屏的液位指示器(同样适用于CryoCyl-60)。
Accessories information: 配件
带显示屏的液位计选件可安装在罐上,代替标准的浮子液位指示器。其可以精准、可靠地显示罐内液氮的位置。