冻存1℃冻存容器
供应商: VWR
VWR®
VWRI479-0640EA 669.42 CNY
VWRI479-0640
冻存1℃冻存容器
箱子 冷却/冷冻盒/袋
容器PC,封口和瓶架HDPE,泡沫插塞
  • 漂浮式硬插塞能够防止瓶间污染
  • 可重复使用;贴有详细步骤指南
  • 可容纳18支冻存管(1;1.2;1.5和2 ml)
使用异丙醇的非机械设备和机械冷却器提供–1 °C/分钟的制冷速率。适用于成功冻存和复苏细胞。