试管用冷却盒
供应商: VWR
VWR®
VWRI479-0642EA 1058.77 CNY
VWRI479-0642 VWRI479-0641 VWRI479-0643
试管用冷却盒
箱子 冷却/冷冻盒/袋
−20 °C迷你PC试管用冷却盒
,无毒凝胶
−20 °C迷你试管用冷却盒可容纳12×0,5或1,5 ml离心管,并可置于低于−20 °C的温度下长达1小时。适用于工作台或运输用。无毒凝胶填充。使用前,需置于−25 °C冷却器中至少24个小时。不用时,应存储在−25 °C条件下。
Maxi labtop-kylbox för –20 °C, av polykarbonat/icke-toxisk gel−20 °C大号试管用冷却盒可容纳32×0,5或1,5 ml离心管,并可置于低于−20 °C的温度下长达1小时。适用于工作台或运输用。钢丝手柄确保搬运时的稳定性。冷却盒和盖内填充无毒凝胶。不用时,应存储在−25 °C条件下
−20 °C PC试管用冷却盒,无毒凝胶−20 °C试管用冷却盒可以将温度维持在−20 °C和−15 °C之间长达4个小时。可容纳20× 1,5或2,0 ml离心管或冷冻管。含固定0,2到0,5 ml离心管的插入件。印制网格、带键盖子、锁紧手柄、防滑脚垫。不用时,应存储在−25 °C条件下。