VWR®, Laboratory Bottles, Coated
供应商: VWR
VWR®
VWRI215-4266EA 3001.96 CNY
VWRI215-4266 VWRI215-4265 VWRI215-4264 VWRI215-4263 VWRI215-4262 VWRI215-4261
VWR®, Laboratory Bottles, Coated
玻璃瓶
由透明的硼硅酸盐3.3玻璃制成,有透明的长寿命塑料涂层。 涂层可保护瓶子免受刮擦,碎片和液体泄漏。
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温和高耐温度变化
  • 可在121或134°C高温高压灭菌
  • 随附倾倒环和蓝色PP螺纹帽