大容量磁力搅拌器,50L
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1216EA 24173.19 CNY
VWRA444-1216
大容量磁力搅拌器,50L
搅拌器 磁力搅拌器
50升磁力搅拌器具有顶级功能,即使在最大容量下也能提供卓越的搅拌性能。
  • 无刷直流电动机,安静,免维护
  • 微处理器控制搅拌,变频调速,可存上次运行的参数
  • 可调速度范围从100-1000 RPM
  • 步进为10 RPM,精度为+/- 10RPM
  • 长定时设置从1到99小时59分钟&无限模式
  • 从A1到A9的加速选择
  • 可编程脉冲与方向改变功能-脉冲计时时间可设置为30 ~ 300秒
  • 不锈钢(SS)防蚀面板
  • 电源过载安全保护功能
其电源模式可以在断电来电后,自动开机运行,电源恢复后的继续运行剩余时间
Certifications: IP保护等级:IP21
Delivery information: 随货附带80mm搅拌子和支撑杆