Prime顶置搅拌器, VWR®
供应商: VWR
VWR®
VWRA441-0507EA 8683.2 CNY
VWRA441-0507 VWRA441-0508 VWRA441-0510 VWRA441-0511
Prime顶置搅拌器, VWR®
搅拌器 顶置式电子搅拌器
这些顶置式搅拌器是实验室搅拌任务的理想选择,它们可提供出色性能,具有紧凑的设计和四种恒定扭矩(8、15、20和40 Ncm)以及可调节的速度(每分钟 50至2000转)
  • 无刷直流电机安静运行和长时间免维护
  • 微处理器控制,对于粘性和非粘性液体可达到持续地精准的转速
  • 搅拌粘度可达30000mPas或40L容量(水)
  • 转速可调,从50转/分钟到2000转/分钟
  • 长时间定时设置可从1分钟到99小时59分钟&连续模式
  • 顺/逆时针可逆混合运动
  • 大数字大屏显示,所有参数一目了然,智能控制,可长时间不间断运行
  • 过载、过电流、超温安全切断保护
  • 精准控制速度变化
  • 丰富搅拌桨适用粘性液体或较小的容器
  • 可根据要求提供聚四氟乙烯(PTFE)搅拌桨
大屏数字显示屏,带有针对过载,过流和过热的安全保护功能,以及对速度变化的反作用。
Certifications: IP保护等级:IP54
订购须知 搅拌桨,板式基座支架和夹头必须单独订购