数显型六轴滚瓶机
供应商: VWR
VWR®
VWRA444-1162EA 7979.04 CNY
VWRA444-1162
数显型六轴滚瓶机
振荡器 旋转/ 摇摆式振荡器
VWR数显六轴滚瓶机提供了非常顺利和稳定的运作。
  • 无刷直流电机安静运行,长寿命
  • 免工具可拆卸滚轴,便于清洗独
  • 立时间和速度显示,以及软触摸按键,易于阅读和参数设置
  • 微处理器控制滚轴转速和时间设置,以及最后一次运行的记忆功能
  • 10到80 RPM转速范围,1分钟到99分钟定时模式和连续模式
  • 用户可编程-最多可保存9个程序
  • 可编程脉冲模式功能
  • 轻柔的摇动和滚动动作,以达到适当的搅拌效果
  • 可堆叠设计,结构牢固,操作稳定
配备强大的无刷直流电机和微处理器,该设备具有智能性能,甚至可以有效地处理大负载。
订购须知 没有配件