移液管移液器,Classic
供应商: VWR
VWRA612-6656EA 2966 CNY
VWRA612-6656 VWRA612-6659 VWRA612-6658 VWRA612-6657
移液管移液器,Classic
移液管和移液器 移液管移液器
可用于1到100ml玻璃或者塑料移液管的移液管移液器
  • 通过手指触发器控制抽吸和分配速度
  • 充满电后可连续使用约8小时
  • 剩余1小时电量时,电池电量不足指示灯点亮
提供独特的功能组合,以经典流线型设计提供精确的指尖控制,适用于大手或小手的用户。 重力分配模式设计用于TD移液管。