迷你离心机
供应商: VWR
VWR®
VWRA521-2778EA 2581.92 CNY
VWRA521-2778
迷你离心机
离心机 微型离心机
该微型离心机由高质量原材料和组件制成,将无缝融入您的工作生活,并提供卓越的性能。为了提供最佳性能和耐用性,该设备经过特别定制,以提供强劲的气流,防止腔内温度升高。
  • 电动制动器可立刻停止设备
  • 磁性设计可无工具移除转子
  • 碳尘绝缘和安全排水设施
  • 快速运行功能,节省时间
  • 速度精度为每分钟±200转
占地面积小,节省宝贵的工作台空间,适用于通风柜和冷藏室,操作方便。
Delivery information: 标配8×1.5/2 ml转子和2×8×0.2 ml PCR条带转子。