台式高速微型离心机,VWR®
供应商: VWR
VWRA460-0365EA 10560.96 CNY
VWRA460-0365 VWRA521-3307
台式高速微型离心机,VWR®
离心机 微型离心机
这种高速台式微型离心机在设计时考虑到了用户的需求,即使在高负载情况下也能在每个周期内提供精确性。微处理器控制的速度超过了每分钟15000转的离心机可在最高效率下运行,并提供所需的结果,即使在最高速度下,也能实现平稳无声的操作。
  • 微处理器控制提供高效性能
  • 速度可以从每分钟500到15000
  • 直观的界面,通过上次运行记忆功能快速方便地进行设置
  • 即使在最高速度下也能平稳无声地运行
  • 大LCD显示屏可一眼查看多个参数
  • 轻轻一按即可完成RPM/RCF模式转换
  • 安全低压
标配2种转子,请根据需求选择合适的货号
订购须知 转子为标准配件,请根据需要选择适当的型号