杀菌剂, DECON-PHENE®
供应商: Veltek
DECON-PHENE®
VELTDP-03-4Z-EEA 4787.44 CNY
VELTDP-03-4Z-E VELTDP-02-E
杀菌剂, DECON-PHENE®
清洗剂 洗涤剂和表面清洁剂
DECON-PHENE是一种高pH、钠基、无磷酸盐、酚类、合成清洁剂,在中等有机土壤中需要广谱消毒剂时使用。
  • 经0.2um过滤
  • 双袋包装
  • γ辐照过
杀菌力足以杀死广泛的致病菌和非致病菌。温和到对被消毒的表面没有有害影响。提供指定批次的分析证书、无菌报告、辐照证书。